1-Bromo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃BrF₃NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28746505 CAS Number: 1807151-57-0 |