Stampa…
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56905-1G PC56905-250MG
APOSPC56905-1GEA 655 EUR
APOSPC56905-1G APOSPC56905-250MG
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 6,7-difluoro-8-methoxy-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₁F₂NO₄
Peso molecolare: 283,228 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31742295
CAS Number: 950726-72-4