Stampa…
2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC56900-1G PC56900-250MG
APOSPC56900-1GEA 568 EUR
APOSPC56900-1G APOSPC56900-250MG
2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
2-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₆FNO₂
Peso molecolare: 225,259 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664917
CAS Number: 1374329-41-5
UN: 1759
ADR: 8,III