Stampa…
7-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56889-1G PC56889-250MG
APOSPC56889-1GEA 864 EUR
APOSPC56889-1G APOSPC56889-250MG
7-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
7-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formula: C₈H₅F₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664915
CAS Number: 2244087-63-4