6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC56884-1G
PC56884-250MG
APOSPC56884-1GEA
824
EUR
APOSPC56884-1G
APOSPC56884-250MG
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol 95%
6-Amino-2-fluoro-3-iodophenol
Formula:
C₆H₅FINO Peso molecolare: 253,013 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31664913 CAS Number: 2090794-57-1 |