Stampa…
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56880-1G PC56880-250MG
APOSPC56880-1GEA 611 EUR
APOSPC56880-1G APOSPC56880-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile 95%
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine-8-carbonitrile
Formula: C₈H₃F₃N₄
Peso molecolare: 212,131 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31689288
CAS Number: 2151834-44-3