Stampa…
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC56872-1G PC56872-250MG
APOSPC56872-1GEA 655 EUR
APOSPC56872-1G APOSPC56872-250MG
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine 95%
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyrimidine
Formula: C₇H₃F₃IN₃
Peso molecolare: 313,018 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31664911
CAS Number: 2151834-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III