Stampa…
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56868-1G PC56868-25G PC56868-5G
APOSPC56868-1GEA 92.8 EUR
APOSPC56868-1G APOSPC56868-25G APOSPC56868-5G
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile 98%
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile
Formula: C₁₄H₁₀FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11096849
CAS Number: 220583-40-4