5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
PC56860-1G
PC56860-5G
APOSPC56860-1GEA
364
EUR
APOSPC56860-1G
APOSPC56860-5G
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formula:
C₇H₄F₃NO Peso molecolare: 175,108 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10696264 CAS Number: 131747-67-6 |