3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC56856-1G
PC56856-250MG
PC56856-5G
APOSPC56856-1GEA
493
EUR
APOSPC56856-1G
APOSPC56856-250MG
APOSPC56856-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzoyl chloride
Formula:
C₇H₂BrClF₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28737908 CAS Number: 1507667-28-8 UN: 3261 ADR: 8,III |