Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: [2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
PC56851-1G PC56851-250MG
APOSPC56851-1GEA 1180 EUR
APOSPC56851-1G APOSPC56851-250MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃N
Peso molecolare: 209,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06212820
CAS Number: 581813-20-9
UN: 2735
ADR: 8,III