Stampa…
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Bromo-7-fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
PC56847-1G PC56847-250MG
APOSPC56847-1GEA 655 EUR
APOSPC56847-1G APOSPC56847-250MG
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
Formula: C₉H₆BrFOS
Peso molecolare: 261,111 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29430045
CAS Number: 1569087-59-7