Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56841-1G PC56841-250MG
APOSPC56841-1GEA 574 EUR
APOSPC56841-1G APOSPC56841-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formula: C₉H₄BrF₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30529953
CAS Number: 1211523-00-0
UN: 1993
ADR: 3,III