Stampa…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC56840-1G PC56840-250MG
APOSPC56840-1GEA 575 EUR
APOSPC56840-1G APOSPC56840-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formula: C₉H₄BrF₃
Peso molecolare: 249,027 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31689284
CAS Number: 871126-88-4
UN: 1993
ADR: 3,III