Stampa…
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56839-1G PC56839-250MG PC56839-5G
APOSPC56839-1GEA 186 EUR
APOSPC56839-1G APOSPC56839-250MG APOSPC56839-5G
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrF
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31654732
CAS Number: 1935278-77-5
UN: 1993
ADR: 3,III