Stampa…
2-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56836-1G PC56836-250MG PC56836-5G
APOSPC56836-1GEA 58 EUR
APOSPC56836-1G APOSPC56836-250MG APOSPC56836-5G
2-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
2-Bromo-5-fluorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrF
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD29046530
CAS Number: 1693887-36-3
UN: 1993
ADR: 3,III