Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56835-1G PC56835-500MG PC56835-5G
APOSPC56835-1GEA 234 EUR
APOSPC56835-1G APOSPC56835-500MG APOSPC56835-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
Formula: C₇H₆BrFO
Peso molecolare: 205,024 g/mol
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261252
CAS Number: 550400-07-2