Stampa…
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56825-1G PC56825-250MG
APOSPC56825-1GEA 655 EUR
APOSPC56825-1G APOSPC56825-250MG
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene 95%
1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2,5-difluorobenzene
Formula: C₇H₃BrF₄
Peso molecolare: 242,996 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737890
CAS Number: 1628442-65-8