Stampa…
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
PC56822-1G PC56822-250MG
APOSPC56822-1GEA 1320 EUR
APOSPC56822-1G APOSPC56822-250MG
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
Formula: C₂₂H₁₀F₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01596892
CAS Number: 1408279-25-3