Stampa…
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
PC56818-1G PC56818-250MG
APOSPC56818-1GEA 284 EUR
APOSPC56818-1G APOSPC56818-250MG
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Formula: C₉H₄ClFOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29477441
CAS Number: 2035458-56-9
UN: 3261
ADR: 8,III