2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC56815-1G
PC56815-250MG
APOSPC56815-1GEA
241
EUR
APOSPC56815-1G
APOSPC56815-250MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid 99%
2,3-Difluoro-5-methylbenzoic acid
Formula:
C₈H₆F₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09835284 CAS Number: 1003709-96-3 |