Stampa…
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC56811-1G PC56811-250MG PC56811-5G
APOSPC56811-1GEA 524 EUR
APOSPC56811-1G APOSPC56811-250MG APOSPC56811-5G
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₇BrF₂
Peso molecolare: 221,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28790334
CAS Number: 1806333-01-6
UN: 3261
ADR: 8,III