Stampa…
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56810-1G PC56810-250MG
APOSPC56810-1GEA 576 EUR
APOSPC56810-1G APOSPC56810-250MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O
Peso molecolare: 158,145 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16250146
CAS Number: 1378816-28-4