Stampa…
Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC56805-10G PC56805-1G PC56805-5G
APOSPC56805-10GEA 655 EUR
APOSPC56805-10G APOSPC56805-1G APOSPC56805-5G
Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Ethyl 2-cyano-2-(perfluorophenyl)acetate
Formula: C₁₁H₆F₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00559321
CAS Number: 2340-87-6