Stampa…
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56803-1G PC56803-250MG
APOSPC56803-1GEA 1150 EUR
APOSPC56803-1G APOSPC56803-250MG
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl 95%
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl
Formula: C₁₃H₈BrF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412188
CAS Number: 255837-15-1