Stampa…
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56800-1G PC56800-250MG
APOSPC56800-1GEA 1020 EUR
APOSPC56800-1G APOSPC56800-250MG
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid 95%
2-(2,6-Difluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036843
CAS Number: 359828-68-5