Stampa…
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56799-1G PC56799-250MG
APOSPC56799-1GEA 654 EUR
APOSPC56799-1G APOSPC56799-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₂F₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31634834
CAS Number: 2244084-38-4