Stampa…
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-methoxybenzene
PC56798-1G PC56798-5G
APOSPC56798-1GEA 27.7 EUR
APOSPC56798-1G APOSPC56798-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole, tech
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Formula: C₇H₅BrFIO
Peso molecolare: 330,921 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22543687
CAS Number: 1394291-47-4