Stampa…
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-3,4,5-trifluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC56797-1G PC56797-250MG
APOSPC56797-1GEA 655 EUR
APOSPC56797-1G APOSPC56797-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₃BrF₆
Peso molecolare: 293,004 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31634826
CAS Number: 2244085-70-7
UN: 1760
ADR: 8,III