Stampa…
3-Fluoro-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56796-1G PC56796-250MG PC56796-100MG
APOSPC56796-1GEA 1390 EUR
APOSPC56796-1G APOSPC56796-250MG APOSPC56796-100MG
3-Fluoro-1H-pyrazole 95%
3-Fluoro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18205877
CAS Number: 14521-81-4