6-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₄H₁₄BrF₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
2237235-37-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |