3-Bromobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC56792-1G
PC56792-250MG
APOSPC56792-1GEA
1260
EUR
APOSPC56792-1G
APOSPC56792-250MG
3-Bromobenzyl fluoride 95%
3-Bromobenzyl fluoride
Formula:
C₇H₆BrF Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD25963568 CAS Number: 456-43-9 UN: 3265 ADR: 8,III |