Stampa…
2-Bromobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC56790-1G PC56790-250MG
APOSPC56790-1GEA 609 EUR
APOSPC56790-1G APOSPC56790-250MG
2-Bromobenzyl fluoride 95%
2-Bromobenzyl fluoride
Formula: C₇H₆BrF
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26726839
CAS Number: 446-47-9
UN: 3265
ADR: 8,III