Stampa…
4-Nitrobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC56788-1G PC56788-250MG
APOSPC56788-1GEA 69.6 EUR
APOSPC56788-1G APOSPC56788-250MG
4-Nitrobenzyl fluoride 95%
4-Nitrobenzyl fluoride
Formula: C₇H₆FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28990107
CAS Number: 500-11-8
UN: 1759
ADR: 8,III