3-Nitrobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC56786-1G
PC56786-250MG
APOSPC56786-1GEA
609
EUR
APOSPC56786-1G
APOSPC56786-250MG
3-Nitrobenzyl fluoride 95%
3-Nitrobenzyl fluoride
Formula:
C₇H₆FNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22053312 CAS Number: 455-94-7 UN: 3265 ADR: 8,III |