Stampa…
2-Nitrobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC56784-1G PC56784-250MG
APOSPC56784-1GEA 611 EUR
APOSPC56784-1G APOSPC56784-250MG
2-Nitrobenzyl fluoride 95%
2-Nitrobenzyl fluoride
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22053300
CAS Number: 447-58-5
UN: 3261
ADR: 8,II