Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
PC56777-1G PC56777-5G
APOSPC56777-1GEA 473 EUR
APOSPC56777-1G APOSPC56777-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O₂
Peso molecolare: 226,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393815
CAS Number: 1261822-74-5