Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56771-1G PC56771-5G
APOSPC56771-1GEA 873 EUR
APOSPC56771-1G APOSPC56771-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄ClF₃O₃
Peso molecolare: 240,564 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393797
CAS Number: 1261731-19-4