Stampa…
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC56770-1G PC56770-250MG PC56770-5G
APOSPC56770-1GEA 873 EUR
APOSPC56770-1G APOSPC56770-250MG APOSPC56770-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃NO
Peso molecolare: 221,564 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393803
CAS Number: 874482-94-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III