2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC56769-1G
PC56769-250MG
APOSPC56769-1GEA
928
EUR
APOSPC56769-1G
APOSPC56769-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formula:
C₇H₅BrF₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28048416 CAS Number: 1805474-26-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |