Stampa…
4-(Fluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC56766-1G PC56766-250MG
APOSPC56766-1GEA 495 EUR
APOSPC56766-1G APOSPC56766-250MG
4-(Fluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Fluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20482169
CAS Number: 118507-45-2
UN: 1759
ADR: 8,III