Stampa…
tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56759-1G PC56759-250MG
APOSPC56759-1GEA 611 EUR
APOSPC56759-1G APOSPC56759-250MG
tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate
Formula: C₈H₁₆FNO₂
Peso molecolare: 177,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30378923
CAS Number: 2006287-03-0