Stampa…
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56758-1G PC56758-5G PC56758-25G
APOSPC56758-1GEA 77.1 EUR
APOSPC56758-1G APOSPC56758-5G APOSPC56758-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Derivatizing reagent for lipids
Formula: C₁₄F₁₀O₃
Peso molecolare: 406,132 g/mol
Punto di fusione: 66…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863747
CAS Number: 15989-99-8