Stampa…
Fluroxypyr-2-methoxy 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-fluoro-6-methoxypyridin-4-amine
PC56755-1G PC56755-250MG
APOSPC56755-1GEA 896 EUR
APOSPC56755-1G APOSPC56755-250MG
Fluroxypyr-2-methoxy 95%
Fluroxypyr-2-methoxy
Formula: C₆H₅Cl₂FN₂O
Peso molecolare: 211,021 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441410
CAS Number: 35622-80-1