Stampa…
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56749-1G PC56749-250MG
APOSPC56749-1GEA 655 EUR
APOSPC56749-1G APOSPC56749-250MG
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Formula: C₈H₄BrF₃O
Peso molecolare: 253,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28408579
CAS Number: 1802650-67-4