2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC56741-1G
PC56741-250MG
APOSPC56741-1GEA
1350
EUR
APOSPC56741-1G
APOSPC56741-250MG
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Formula:
C₁₁H₁₃F₃N₂·2ClH Peso molecolare: 303,151 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06411263 CAS Number: 74418-16-9 |