Stampa…
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56736-1G PC56736-5G
APOSPC56736-1GEA 215 EUR
APOSPC56736-1G APOSPC56736-5G
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde 95%
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₂O
Peso molecolare: 176,548 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18415555
CAS Number: 1261737-50-1