Stampa…
2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-3,4,5-trifluoro-1-(trifluoromethyl)benzene, 1,2,3-Trifluoro-4-bromo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC56735-1G PC56735-250MG
APOSPC56735-1GEA 836 EUR
APOSPC56735-1G APOSPC56735-250MG
2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride
Formula: C₇HBrF₆
Peso molecolare: 278,977 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31009134
CAS Number: 2088942-34-9