Stampa…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethynyl-2,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC56733-1G PC56733-250MG
APOSPC56733-1GEA 655 EUR
APOSPC56733-1G APOSPC56733-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formula: C₉H₃F₅O
Peso molecolare: 222,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31618862
CAS Number: 2237235-34-4
UN: 1993
ADR: 3,III