2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₃F₄NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22273734 CAS Number: 1389313-52-3 |